2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Methylthio)-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-(Methylsulphanyl)-6-nitro-1,3-benzothiazole, 2-(Methylmercapto)-6-nitro-1,3-benzothiazole
OR25544-1G OR25544-5G
APOSOR25544-1GEA 1100 SEK
APOSOR25544-1G APOSOR25544-5G
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₆N₂O₂S₂
MW: 226.275 g/mol
Smältpunkt: 128…134 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00085141
CAS nummer: 3621-99-6