3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4-Dimethyl-2-formylthieno[2,3-b]thiophene
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 1475 SEK
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₈OS₂
MW: 196,289 g/mol
Smältpunkt: 147…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052282
CAS nummer: 159709-36-1