3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25138-1G OR25138-5G
APOSOR25138-1GEA 1825 SEK
APOSOR25138-1G APOSOR25138-5G
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₄S₂
MW: 283,323 g/mol
Smältpunkt: 163…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067913
CAS nummer: 175201-59-9