2,4-Dichlorophenylhydrazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)hydrazine
OR2419-1G OR2419-500MG OR2419-5G
APOSOR2419-1GEA 1625 SEK
APOSOR2419-1G APOSOR2419-500MG APOSOR2419-5G
2,4-Dichlorophenylhydrazine
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177.031 g/mol
Smältpunkt: 91…94 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00044514
CAS nummer: 13123-92-7