3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23349-10G OR23349-1G OR23349-250MG
APOSOR23349-10GEA 10625 SEK
APOSOR23349-10G APOSOR23349-1G APOSOR23349-250MG
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Smältpunkt: 54…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03086140
CAS nummer: 129747-77-9