5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23279-1G OR23279-5G OR23279-10G
APOSOR23279-1GEA 1550 SEK
APOSOR23279-1G APOSOR23279-5G APOSOR23279-10G
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₇NOS₂
MW: 209,288 g/mol
Smältpunkt: 130…131 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02682090
CAS nummer: 499770-66-0