6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23277-1G OR23277-250MG
APOSOR23277-1GEA 8200 SEK
APOSOR23277-1G APOSOR23277-250MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₂
Smältpunkt: 196…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407297
CAS nummer: 388088-71-9