4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazole
OR23262-1G OR23262-250MG
APOSOR23262-1GEA 1525 SEK
APOSOR23262-1G APOSOR23262-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrN₂S
MW: 255,134 g/mol
Smältpunkt: 135…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052102
CAS nummer: 163798-92-3