5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23251-1G OR23251-5G
APOSOR23251-1GEA 1550 SEK
APOSOR23251-1G APOSOR23251-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Kokpunkt: 70…80 °C (0,1 mm Hg)
Densitet: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03086113
CAS nummer: 6831-91-0