(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR23248-1G
OR23248-250MG
APOSOR23248-1GEA
465
SEK
APOSOR23248-1G
APOSOR23248-250MG
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O MW: 188,226 g/mol Smältpunkt: 88…89 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02682046 CAS nummer: 153863-35-5 |