2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23231-1G OR23231-250MG
APOSOR23231-1GEA 2175 SEK
APOSOR23231-1G APOSOR23231-250MG
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₂S₂
Smältpunkt: 177…178 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00159571
CAS nummer: 2060-55-1