(5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
OR23140-1G
OR23140-250MG
APOSOR23140-1GEA
3700
SEK
APOSOR23140-1G
APOSOR23140-250MG
(5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
(5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Formel:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,184 g/mol Smältpunkt: 94…95 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03086105 CAS nummer: 352018-88-3 |