1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2267-1G OR2267-5G
APOSOR2267-1GEA 650 SEK
APOSOR2267-1G APOSOR2267-5G
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Kokpunkt: 155…165 °C
Smältpunkt: 49…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00464042
CAS nummer: 305346-88-7