4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22522-10G OR22522-1G
APOSOR22522-10GEA 3350 SEK
APOSOR22522-10G APOSOR22522-1G
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.237 g/mol
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00276566
CAS nummer: 14939-93-6