2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: [(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)methyl]benzene, 2-Benzyl-4,6-dichloro-1,3-diazine
OR22106-1G OR22106-5G
APOSOR22106-1GEA 5400 SEK
APOSOR22106-1G APOSOR22106-5G
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₁₁H₈Cl₂N₂
Smältpunkt: 56…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00102149
CAS nummer: 3740-82-7