3-Hydroxy-1H-indazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1H-Indazol-3-ol
OR21771-1G
OR21771-250MG
APOSOR21771-1GEA
2775
SEK
APOSOR21771-1G
APOSOR21771-250MG
3-Hydroxy-1H-indazole 98%
3-Hydroxy-1H-indazole
Formel:
C₇H₆N₂O MW: 134,135 g/mol Smältpunkt: 224…226 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00044658 CAS nummer: 100922-96-1 EINECS: 230-904-2 |