1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR21021-1G OR21021-250MG
APOSOR21021-1GEA 6450 SEK
APOSOR21021-1G APOSOR21021-250MG
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Formel: C₁₂H₁₇ClN₂
Smältpunkt: 54…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01312090
CAS nummer: 76141-88-3