4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2078-1G OR2078-250MG OR2078-100MG
APOSOR2078-1GEA 0 SEK
APOSOR2078-1G APOSOR2078-250MG APOSOR2078-100MG
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid 95%
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,182 g/mol
Smältpunkt: 267…269 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08741427
CAS nummer: 851048-56-1