5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR19533-1G OR19533-250MG OR19533-5G
APOSOR19533-1GEA 5125 SEK
APOSOR19533-1G APOSOR19533-250MG APOSOR19533-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrNO₅
Smältpunkt: 176…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD23701717
CAS nummer: 60541-89-1