2,6-Dichloro-4-methylaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR19488-1G OR19488-5G
APOSOR19488-1GEA 805 SEK
APOSOR19488-1G APOSOR19488-5G
2,6-Dichloro-4-methylaniline
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Formel: C₇H₇Cl₂N
Smältpunkt: 58…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00190134
CAS nummer: 56461-98-4