5-Ethenylpyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18864-1G OR18864-250MG
APOSOR18864-1GEA 7700 SEK
APOSOR18864-1G APOSOR18864-250MG
5-Ethenylpyrimidine
5-Ethenylpyrimidine
Formel: C₆H₆N₂
Kokpunkt: 86 °C (45 mm Hg)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD18970848
CAS nummer: 53967-68-3