4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,5-Diamino-2,4-dibromobenzene
OR18591-1G OR18591-250MG OR18591-5G
APOSOR18591-1GEA 5900 SEK
APOSOR18591-1G APOSOR18591-250MG APOSOR18591-5G
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Formel: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265,933 g/mol
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22042731
CAS nummer: 36210-57-8