3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Amino-5-chloronitrobenzene
OR18564-10G OR18564-1G OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA 4325 SEK
APOSOR18564-10G APOSOR18564-1G APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,569 g/mol
Smältpunkt: 131…134 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01009865
CAS nummer: 5344-44-5