4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR18563-1G
OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA
820
SEK
APOSOR18563-1G
APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₂ Smältpunkt: 43…44 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11870191 CAS nummer: 52010-97-6 |