4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Leverantör: Apollo Scientific
OR183527-1G OR183527-250MG
APOSOR183527-1GEA 7175 SEK
APOSOR183527-1G APOSOR183527-250MG
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₁₇H₂₂N₄
MW: 282,383 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 124802-85-3