3-Chloro-1H-pyrazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR183405-1G OR183405-5G
APOSOR183405-1GEA 380 SEK
APOSOR183405-1G APOSOR183405-5G
3-Chloro-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃ClN₂
MW: 102,522 g/mol
Kokpunkt: 76…77 °C (0,5 mm Hg)
Smältpunkt: 40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12756597
CAS nummer: 14339-33-4