2-Nitrophenylacetylene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17873-1G OR17873-250MG OR17873-5G
APOSOR17873-1GEA 670 SEK
APOSOR17873-1G APOSOR17873-250MG APOSOR17873-5G
2-Nitrophenylacetylene 98%
2-Nitrophenylacetylene
Formel: C₈H₅NO₂
Smältpunkt: 82…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01113917
CAS nummer: 16433-96-8