4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5,7-Dichloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
OR17856-100MG OR17856-1G OR17856-250MG
APOSOR17856-100MGEA 2075 SEK
APOSOR17856-100MG APOSOR17856-1G APOSOR17856-250MG
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₃Cl₂N₃S
MW: 220,079 g/mol
Smältpunkt: 168…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01118747
CAS nummer: 16407-86-6