2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17670-1G OR17670-5G OR17670-250MG
APOSOR17670-1GEA 1250 SEK
APOSOR17670-1G APOSOR17670-5G APOSOR17670-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Smältpunkt: 118…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD26392591
CAS nummer: 4186-49-6