2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4,6-Tribromo-1,3-phenylenediamine
OR17661-1G OR17661-250MG OR17661-5G
APOSOR17661-1GEA 3400 SEK
APOSOR17661-1G APOSOR17661-250MG APOSOR17661-5G
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Formel: C₆H₅Br₃N₂
MW: 344,829 g/mol
Smältpunkt: 158…162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00466367
CAS nummer: 62477-06-9