4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-3-iodotoluene, 4-Chloro-6-iodo-o-cresol
OR17198-1G OR17198-5G
APOSOR17198-1GEA 775 SEK
APOSOR17198-1G APOSOR17198-5G
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol
Formel: C₇H₆ClIO
MW: 268,479 g/mol
Smältpunkt: 59…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16606080
CAS nummer: 1257535-34-4