N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: HEMAm, N-(2-Hydroxyethyl)-2-methylprop-2-enamide
OR17009-1G OR17009-5G OR17009-25G
APOSOR17009-1GEA 585 SEK
APOSOR17009-1G APOSOR17009-5G APOSOR17009-25G
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide
Formel: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.157 g/mol
Densitet: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00080529
CAS nummer: 5238-56-2