4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Benzyloxy)-5-carboxy-4-nitroansole, 5-(Benzyloxy)-2-carboxy-4-methoxynitrobenzene
OR17006-1G OR17006-250MG
APOSOR17006-1GEA 635 SEK
APOSOR17006-1G APOSOR17006-250MG
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₁₅H₁₃NO₆
MW: 303,267 g/mol
Smältpunkt: 192 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114356
CAS nummer: 60547-92-4