1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16968-5G OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA 1150 SEK
APOSOR16968-5G APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Smältpunkt: 160…162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08437501
CAS nummer: 130658-65-0