1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(1,4'-Bipiperidin-1'-ylsulphonyl)-1H-benzotriazol-1-ol
OR16954-1G OR16954-5G
APOSOR16954-1GEA 2150 SEK
APOSOR16954-1G APOSOR16954-5G
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine
Formel: C₁₆H₂₃N₅O₃S
MW: 365,451 g/mol
Smältpunkt: 195…200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114694
CAS nummer: 227471-63-8