2-Amino-4,5-dichlorophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-hydroxyaniline
OR16946-1G OR16946-250MG
APOSOR16946-1GEA 210 SEK
APOSOR16946-1G APOSOR16946-250MG
2-Amino-4,5-dichlorophenol
2-Amino-4,5-dichlorophenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Smältpunkt: 170…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12406838
CAS nummer: 28443-57-4