2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16845-1G OR16845-5G OR16845-250MG
APOSOR16845-1GEA 345 SEK
APOSOR16845-1G APOSOR16845-5G APOSOR16845-250MG
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formel: C₅H₃BrOS
Kokpunkt: 60 °C (0,3 mm Hg)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09025880
CAS nummer: 1860-99-7