3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Nitro-m-tolualdehyde, 3-Formyl-2-nitrotoluene
OR16689-1G OR16689-250MG OR16689-5G
APOSOR16689-1GEA 2325 SEK
APOSOR16689-1G APOSOR16689-250MG APOSOR16689-5G
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165.146 g/mol
Smältpunkt: 59…61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08703364
CAS nummer: 5858-27-5