5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Iodo-1H-benzo[d]imidazole
OR16685-1G OR16685-250MG OR16685-5G
APOSOR16685-1GEA 945 SEK
APOSOR16685-1G APOSOR16685-250MG APOSOR16685-5G
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
5-Iodo-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,032 g/mol
Smältpunkt: 144…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659631
CAS nummer: 78597-27-0