4-Bromo-3-iodophenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16668-1G OR16668-250MG
APOSOR16668-1GEA 975 SEK
APOSOR16668-1G APOSOR16668-250MG
4-Bromo-3-iodophenol 95%
4-Bromo-3-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
Smältpunkt: 83…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070745
CAS nummer: 202865-84-7