(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16618-1G OR16618-250MG
APOSOR16618-1GEA 4275 SEK
APOSOR16618-1G APOSOR16618-250MG
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃S
MW: 237,275 g/mol
Smältpunkt: 225…230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01416244
CAS nummer: 17547-79-4