6-Bromochroman
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16541-1G OR16541-500MG OR16541-5G
APOSOR16541-1GEA 345 SEK
APOSOR16541-1G APOSOR16541-500MG APOSOR16541-5G
6-Bromochroman
6-Bromochroman
Formel: C₉H₉BrO
Kokpunkt: 82…84 °C (0,05 mm Hg)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10698725
CAS nummer: 3875-78-3