2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 480 SEK
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₉NO₂S
Smältpunkt: 84…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08444390
CAS nummer: 2987-49-7