5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR15967-1G OR15967-5G
APOSOR15967-1GEA 1725 SEK
APOSOR15967-1G APOSOR15967-5G
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Formel: C₅H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09859210
CAS nummer: 14716-89-3