2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR1565-25G OR1565-50G
APOSOR1565-25GEA 1450 SEK
APOSOR1565-25G APOSOR1565-50G
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₃
MW: 287,12 g/mol
Smältpunkt: 253…256 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017614
CAS nummer: 195383-80-3