1,3-Bis[(dimethylamino)methylene]thiourea
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1,3-Bis[(dimethylamino)methylidene]thiourea
OR15284-1G
OR15284-5G
APOSOR15284-1GEA
2025
SEK
APOSOR15284-1G
APOSOR15284-5G
1,3-Bis[(dimethylamino)methylene]thiourea
1,3-Bis[(dimethylamino)methylene]thiourea
Formel:
C₇H₁₄N₄S MW: 186,278 g/mol Smältpunkt: 187…189 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00173502 CAS nummer: 96818-59-6 |