1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1477-1G OR1477-5G
APOSOR1477-1GEA 345 SEK
APOSOR1477-1G APOSOR1477-5G
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide
Formel: C₁₁H₂₂N₄·HI
MW: 338.232 g/mol
Smältpunkt: 180…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368562
CAS nummer: 849776-34-7