Dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,3-Bis(methoxycarbonyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine
OR14497-1G OR14497-5G
APOSOR14497-1GEA 855 SEK
APOSOR14497-1G APOSOR14497-5G
Dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
Dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,208 g/mol
Kokpunkt: 174…178 °C (0,23 mm Hg)
Smältpunkt: 66…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06411548
CAS nummer: 5825-71-8