4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (4-Pyridin-4-ylphenyl)methanol, (4-(Pyridin-4-yl)phenyl)methanol
OR1432-1G OR1432-250MG
APOSOR1432-1GEA 2425 SEK
APOSOR1432-1G APOSOR1432-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Smältpunkt: 172…176 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114576
CAS nummer: 217192-22-8