[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Benzyloxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole, 5-(Phenylmethoxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole
OR13727-1G OR13727-25G OR13727-5G
APOSOR13727-1GEA 175 SEK
APOSOR13727-1G APOSOR13727-25G APOSOR13727-5G
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Formel: C₁₇H₁₄N₂O
MW: 262,306 g/mol
Smältpunkt: 76…80 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00022730
CAS nummer: 2436-15-9